Drukuj
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400660-25G OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA 725 PLN
APOSOR400660-25G APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrClI
MW: 317.348 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09907935
Numer CAS: 450412-28-9