Drukuj
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 559 PLN
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrCl
MW: 317.3500 g/mol
Temp. topnienia: 38…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973904
Numer CAS: 535934-25-9