Drukuj
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 334 PLN
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.93 g/mol
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779494
Numer CAS: 82420-34-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III