Drukuj
2-Phenylethylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 110 PLN
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₂
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631226
Numer CAS: 34420-17-2