Drukuj
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic acid
OR40051-100G OR40051-25G
APOSOR40051-100GEA 1050 PLN
APOSOR40051-100G APOSOR40051-25G
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
Formuła: C5H4N2O3
MW: 140.1000 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11978170
Numer CAS: 34604-60-9