Drukuj
Kwas 2-bromo-5-jodobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 110 PLN
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
Kwas 2-bromo-5-jodobenzoesowy
Kwas 2-bromo-5-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.92 g/mol
Temp. topnienia: 171…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079716
Numer CAS: 25252-00-0