Drukuj
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 131 PLN
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₃
MW: 186.4006 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08277278
Numer CAS: 179898-50-1