Drukuj
2-Amino-6-chlorophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 1410 PLN
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorophenol
2-Amino-6-chlorophenol
Formuła: C₆H₆ClNO
Temp. topnienia: 80…81 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07801210
Numer CAS: 38191-33-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III