Drukuj
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-butyl N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamate
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 377 PLN
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.255 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861760
Numer CAS: 91188-15-7