Drukuj
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 261 PLN
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formuła: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.97 g/mol
Temp. topnienia: 79…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04114319
Numer CAS: 78471-43-9