Drukuj
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 429 PLN
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formuła: C₉H₈BrClO₂
MW: 263.5200 g/mol
Temp. Wrzenia: 149…152 °C/8mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06804577
Numer CAS: 668262-52-0