Drukuj
Kwas 2,4,6-trimetoksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4003-1G OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA 450 PLN
APOSOR4003-1G APOSOR4003-5G
Kwas 2,4,6-trimetoksyfenyloboronowy 97%
Kwas 2,4,6-trimetoksyfenyloboronowy
Formuła: C₉H₁₃BO₅
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01114642
Numer CAS: 135159-25-0