Drukuj
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl 4-oxoheptanedioate
OR40025-25G OR40025-10G OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA 124 PLN
APOSOR40025-25G APOSOR40025-10G APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Formuła: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 144 °C/0.6mmHg
Gęstość: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009210
Numer CAS: 6317-49-3