Drukuj
3-Bromophenyl methyl sulphone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 276 PLN
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
3-Bromophenyl methyl sulphone
3-Bromophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₇BrO₂S
MW: 235.1 g/mol
Temp. topnienia: 102…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095326
Numer CAS: 34896-80-5