Drukuj
6-Iodoanthranilic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-iodobenzoic acid
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 110 PLN
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Formuła: C₇H₆INO₂
MW: 263.0300 g/mol
Temp. Wrzenia: 372 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 145…147 °C
Temp. Zapłonu: 178.9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774160
Numer CAS: 20776-52-7