Drukuj
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 255 PLN
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09834663
Numer CAS: 10401-18-0