Drukuj
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 392 PLN
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester
Formuła: C₁₂H₁₅BO₄
MW: 234.0561 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659932
Numer CAS: 850567-60-1