Drukuj
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Isobutylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 290 PLN
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₃
Temp. topnienia: 224…230 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115692
Numer CAS: 723282-09-5