Drukuj
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 153 PLN
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆Cl₂O₂S
Temp. topnienia: 69…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052198
Numer CAS: 80563-86-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II