Drukuj
Chlorek 2-chloro-p-toluenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chlor-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-Chloro-p-toluenesulphochloride, 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 2210 PLN
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
Chlorek 2-chloro-p-toluenosulfonylu 98%
Chlorek 2-chloro-p-toluenosulfonylu
Formuła: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225.09
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/0.05mmHg
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203987
Numer CAS: 42413-03-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II