Drukuj
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 377 PLN
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₀BNO₄
Temp. topnienia: 130…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115670
Numer CAS: 850568-17-1