Drukuj
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 406 PLN
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₉BO₄
Temp. topnienia: 222…224 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01075704
Numer CAS: 159896-15-8