Drukuj
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 479 PLN
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formuła: C₈H₁₃ClN₂
Temp. topnienia: 205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013382
Numer CAS: 56737-78-1