Drukuj
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(o-Tolyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 1760 PLN
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formuła: C₁₀H₁₃BO₂
MW: 176.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659935
Numer CAS: 163517-56-4