Drukuj
Kwas 3-aminofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane, (3-Aminophenyl)boronic acid, 3-Aminobenzeneboronic acid, (3-Aminophenyl)metaboric acid
OR3933-5G OR3933-1G OR3933-25G
APOSOR3933-5GEA 124 PLN
APOSOR3933-5G APOSOR3933-1G APOSOR3933-25G
Kwas 3-aminofenyloboronowy 98%
Kwas 3-aminofenyloboronowy
Formuła: C₆H₈BNO₂
Temp. topnienia: 138…143 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00007755
Numer CAS: 30418-59-8