Drukuj
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3923-1G OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA 435 PLN
APOSOR3923-1G APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203878
Numer CAS: 175203-78-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III