Drukuj
4-Piperydynometanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Piperidin-4-ylmethanol
OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 725 PLN
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Piperydynometanol 97%
4-Piperydynometanol
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Temp. topnienia: 55…59 °C
Gęstość: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174228
Numer CAS: 6457-49-4
Jednostka: 3263
ADR: 8,III