Drukuj
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 836 PLN
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formuła: C₄HCl₂N₃O₂
Temp. Wrzenia: 0,9 °C/0.5mmHg
Temp. topnienia: 28…32 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00127867
Numer CAS: 49845-33-2