Drukuj
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3883-1G OR3883-250MG OR3883-5G
APOSOR3883-1GEA 917 PLN
APOSOR3883-1G APOSOR3883-250MG APOSOR3883-5G
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₀N₂O₂
Temp. topnienia: 144…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271933
Numer CAS: 10199-53-8