Drukuj
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3881-100MG OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA 232 PLN
APOSOR3881-100MG APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₃
Temp. topnienia: 191…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411666
Numer CAS: 295349-64-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III