Drukuj
3-Chloropropen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
OR3848-2.5L OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA 928 PLN
APOSOR3848-2.5L APOSOR3848-500ML
3-Chloropropen 98%
3-Chloropropen
Formuła: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 44…46 °C
Temp. topnienia: –135 °C
Gęstość: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000984
Numer CAS: 107-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-457-6
Jednostka: 1100
ADR: 3+6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,00286