Drukuj
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 203 PLN
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025206
Numer CAS: 18595-18-1