Drukuj
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3784-25G OR3784-5G
APOSOR3784-25GEA 414 PLN
APOSOR3784-25G APOSOR3784-5G
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 110 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001822
Numer CAS: 6068-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 228-005-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II