Drukuj
5-Boronopicolinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 1720 PLN
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Formuła: C₆H₆BNO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027238
Numer CAS: 913836-11-0