Drukuj
2-(Tributylostannylo)pirydyna 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
OR3779-25G OR3779-100G OR3779-5G
APOSOR3779-25GEA 0 PLN
APOSOR3779-25G APOSOR3779-100G APOSOR3779-5G
2-(Tributylostannylo)pirydyna 95%
2-(Tributylostannylo)pirydyna
Remainder tributyltin halide.
Formuła: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 132…134 °C/1mmHg
Gęstość: 1.137 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00052052
Numer CAS: 17997-47-6
Jednostka: 2929
ADR: 6.1+3 II