Drukuj
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (5-Bromo-2-pyridyl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazinopyridine
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 766 PLN
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formuła: C₅H₆BrN₃
MW: 188.0252 g/mol
Temp. topnienia: 132…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00513424
Numer CAS: 77992-44-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III