Drukuj
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl oxazole-4-carboxylate
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 110 PLN
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. topnienia: 48 °C
Gęstość: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114940
Numer CAS: 23012-14-8