Drukuj
α,4-Dichlorotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 516 PLN
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α,4-Dichlorotoluen 99%
α,4-Dichlorotoluen
Formuła: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 216…222 °C
Temp. topnienia: 26…30 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000914
Numer CAS: 104-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-242-7
Jednostka: 3427
ADR: 6.1 III