Drukuj
4-Chlorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Chloro-4-methylbenzene
OR3751-1KG OR3751-500G
APOSOR3751-1KGEA 1100 PLN
APOSOR3751-1KG APOSOR3751-500G
4-Chlorotoluen 98%
4-Chlorotoluen
Formuła: C₇H₇Cl
Temp. Wrzenia: 161…163 °C
Temp. topnienia: 44446 °C
Gęstość: 1,069 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000631
Numer CAS: 106-43-4