Drukuj
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3735-100G OR3735-25G OR3735-5G
APOSOR3735-100GEA 2180 PLN
APOSOR3735-100G APOSOR3735-25G APOSOR3735-5G
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrN₂O₆
Temp. topnienia: 213…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00458630
Numer CAS: 116529-60-3