Drukuj
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-chloropyrimidin-2-amine
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 1580 PLN
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formuła: C₄H₄ClN₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038021
Numer CAS: 3993-78-0