Drukuj
1,1-Dichloroetan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylidene dichloride
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 981 PLN
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dichloroetan 98%
1,1-Dichloroetan
Formuła: Cl₂HCCH₃
MW: 98.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 57 °C
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013673
Numer CAS: 75-34-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-863-5
Jednostka: 2362
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,03856