Drukuj
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR370048-25G OR370048-5G
APOSOR370048-25GEA 4530 PLN
APOSOR370048-25G APOSOR370048-5G
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide
Formuła: C₁₃H₁₁ClN₂O
MW: 246.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00628973
Numer CAS: 888-79-9