Drukuj
indane-5-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulphonyl chloride
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 255 PLN
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₉ClO₂S
MW: 216.679 g/mol
Temp. topnienia: 47.8…48.8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05237217
Numer CAS: 52205-85-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III