Drukuj
6-Bromo-1H-indazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 247 PLN
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formuła: C₇H₅BrN₂
Temp. topnienia: 180…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03265457
Numer CAS: 79762-54-2