Drukuj
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 957 PLN
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 246 °C
Temp. topnienia: 34…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039884
Numer CAS: 33674-96-3