Drukuj
7-Bromoindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-5GEA 211 PLN
APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromoindole 97%
7-Bromoindole
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799492
Numer CAS: 51417-51-7