Drukuj
Kwas 3-metoksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3664-25G OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA 145 PLN
APOSOR3664-25G APOSOR3664-100G
Kwas 3-metoksyfenyloboronowy 97%
Kwas 3-metoksyfenyloboronowy
Formuła: C₇H₉BO₃
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00161359
Numer CAS: 10365-98-7