Drukuj
Methyl-4-formylbenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3659-100G OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA 203 PLN
APOSOR3659-100G APOSOR3659-25G
Methyl-4-formylbenzoate
Methyl-4-formylbenzoate
Formuła: C₉H₈O₃
Temp. Wrzenia: 265 °C
Temp. topnienia: 60…63 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006950
Numer CAS: 1571-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-385-5