Drukuj
Kwas 5-Bromoantranilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
OR3626-100G OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA 174 PLN
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G
Kwas 5-Bromoantranilowy 98%
Kwas 5-Bromoantranilowy
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007823
Numer CAS: 5794-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-338-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III